Documenti
L149276
4-CHLOROBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H11ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.701
Numero MDL:
Altre note