Documenti
L146587
N-(2-METHYLPHENYL)-2-((4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.491
Numero MDL:
Altre note