Documenti
L143936
ISOPROPYL 5-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-2-ME-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.417
Numero MDL:
Altre note