Documenti
L143596
METHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14Br2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.118
Numero MDL:
Altre note