Key Documents
L139068
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (5-ME-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H16N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.309
Numero MDL:
Altre note