Documenti
L137820
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14Cl2N4OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.436
Numero MDL:
Altre note