Documenti
L137146
6-TERT-BUTYL-3-(METHYLSULFANYL)-4-{[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-1,2,4-TRIAZIN-5(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H24N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.48
Numero MDL:
Altre note