Documenti
L128503
{4-[(4-ISOPROPOXY-3-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}ACETIC ACID COMPOUND WITH 1-METHYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H34N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
Numero MDL:
Altre note