Documenti
L126063
2-ME-N-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-(1,2,4)TRIAZOLO(4,3-A)AZEPIN-3-YLMETHYL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H20N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.353
Numero MDL:
Altre note