Documenti
L123099
1-(4-BROMOPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-3-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-2A,4A-DIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-2-CARBOTHIOAMIDE COMPOUND WITH DIMETHYLFORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H35BrN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
627.652
Numero MDL:
Altre note