Documenti
L120944
5-ETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-IMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H15BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.235
Numero MDL:
Altre note