Documenti
L103535
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H22N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.446
Numero MDL:
Altre note