Documenti
L103373
N'-(3-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H24N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.462
Numero MDL:
Altre note