Documenti
L102431
2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.529
Numero MDL:
Altre note