L082000-01
DCI Activator
0.25M
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)