Documenti
L040031
Sigma-Aldrich
Cap A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Concentrazione
97.0-119.0 g/L (acetic anhydride, titration)
Colore
clear colorlessto brownish
Descrizione generale
Cap A solution consists of acetic anhydrideanhydride, lutidine, and tetrahydrofuran (THF).
Applicazioni
Cap A solution is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Azioni biochim/fisiol
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)