JRD0289
5-Cyanobenzimidazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
N#Cc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3,5H,(H,10,11)
NICYTXJGZRYCEQ-UHFFFAOYSA-N