JKA8002
8arm-PEG10K-Acrylate
Hexaglycerol core, average Mn 10000
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)8
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn 10000
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Zhang, Z., et al.
Chemistry of Materials, 26(12) (2014)