JKA10010
8arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate
tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Sinonimo/i:
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.