Documenti fondamentali
J100043
Sigma-Aldrich
Tris(ethylmethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H33N4Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
electronic grade
Saggio
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Densità
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication