Documenti
J100006
Sigma-Aldrich
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H42N4Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.42
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
electronic grade
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 55 °C)
Saggio
≥99.99% metals basis
Forma fisica
solid
Colore
white
P. eboll.
60 °C/0.02 mmHg
Punto di fusione
105-109 °C (lit.)
107 °C