Documenti fondamentali
H26200
Sigma-Aldrich
3-(1-Hydroxyethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Amino-α-methylbenzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
2802415
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)c1cccc(N)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)