Documenti
H24402
Sigma-Aldrich
2-Hydroxycyclohexanone dimer
97%
Sinonimo/i:
Adipoin, NSC 117392
About This Item
Formula condensata:
[HOC6H9(=O)]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
100-107 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
  • Tandem oxidation coupling reactions with diamines
  • Asymmetric allylic alkylation of enolates
  • Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges