Documenti fondamentali
GF99970082
Aluminum
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinonimo/i:
AL007500
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101705
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 999-700-82
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lunghezza
100 mm
D.E.
12.0 mm
Spessore delle pareti
0.5 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)