GF99376587
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 200mm, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
W 180210
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 993-765-87
Misura × spessore
25 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3