Key Documents
GF99325244
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
rod, 200mm x 10mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI127930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 993-252-44
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)