Documenti
GF98781968
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 20 m, cord diameter 6mm
Sinonimo/i:
ET305740
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 987-819-68
Lunghezza
20 m