Key Documents
GF98671977
Molybdenum
foil, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MO000220
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141727
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 986-719-77
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N