GF98669873
Aluminum
tube, square section, 500mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007750
About This Item
Saggio
≥99.5%
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 986-698-73
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × spessore
500 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)