Documenti
GF98140552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.023 mm, L 0.5 m, ohms/square 2
Sinonimo/i:
ES301923
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-405-52
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.023 mm