Documenti fondamentali
GF97039446
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
50m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL035140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 970-394-46
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)