Documenti fondamentali
GF96235746
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NJ277920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 962-357-46
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)