GF95850018
Copper
foil, thickness 0.075 mm, diameter 8 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CU000530
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 958-500-18
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diametro
8 mm
Spessore
0.075 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2