GF95634973
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES301450
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 956-349-73
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3