Documenti fondamentali
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Sinonimo/i:
TI010251
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 955-786-11
Lunghezza
0.1 m
Largh. bobina
120 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)