Key Documents
GF95140414
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
HO006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141606
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 951-404-14
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3