GF95001757
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinonimo/i:
EK307170
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 950-017-57
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
0.1 mm