Documenti fondamentali
GF94847721
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.076mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU050245
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 948-477-21
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.076 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)