GF94447479
Copper/Beryllium
foil, Cu98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU070271
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 944-474-79
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.015 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2