Documenti
GF94404371
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 3.2mm diameter
Sinonimo/i:
FE047905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 944-043-71