Key Documents
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
CU197920
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-036-22
Lunghezza
50 mm
Diametro
15 mm