Documenti
GF92163584
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.5 mm, size 250 × 250 mm
Sinonimo/i:
AC303050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 921-635-84
Misura
250 × 250 mm
Spessore
0.5 mm