GF92156711
Yttrium
foil, thickness 0.25 mm, diameter 15 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
Y 000230
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 921-567-11
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Diametro
15 mm
Spessore
0.25 mm
P. eboll.
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3