Documenti fondamentali
GF90928121
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 25 x 25mm size, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020270
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 909-281-21
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)