Documenti fondamentali
GF90596302
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
10m wire, 1.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE025450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-963-02
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)