GF90388985
Thulium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Thulium, TM000205
About This Item
Saggio
≥99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 903-889-85
Resistività
90 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1950 °C (lit.)
Punto di fusione
1545 °C (lit.)
Densità
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tm]
InChI
1S/Tm
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3