Documenti fondamentali
GF90216806
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.15mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE220290
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 902-168-06
Misura × spessore
15 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)