GF90185834
Silicon
rod, 20 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI007931
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 901-858-34
Lunghezza
100 mm
Diametro
20 mm
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3