Documenti fondamentali
GF89993952
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
Sinonimo/i:
FE047901
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 899-939-52
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)