Documenti
GF89271344
Polyethylene Naphthalate
(PEN), rod, diam. 18 mm, L 500 mm, black
Sinonimo/i:
ES367940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 892-713-44
Lunghezza
500 mm
Diametro
18 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3